Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,450 - 1,500 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Catalogus # SCNL3132018
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
These precision density hydrometers (with or without thermometers) are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certificeringen: DIN 12791
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Lengte:335 mm
- Seq:50
- Indeling:0,0005 g/ml
- Model:L50
- Meetbereik:1,450 - 1,500 g/ml
- Cat. No.:SCNL3132018
- Referentietemperatuur:20 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.