Precision density hydrometers, L20
L20-174, 1,740 - 1,760 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalogus # SCNL3112058
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Certificeringen: DIN 12791
Bestelinformatie: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Lengte:430 mm
- Seq:58
- Indeling:0,0002 g/ml
- Model:L20-174
- Meetbereik:1,740 - 1,760 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.