Precision density hydrometers, L20
L20-128, 1,280 - 1,300 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalog # SCNL3112035
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Surface tension in class M (medium) on request.
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifications
- Lengte:430 mm
- Seq:35
- Indeling:0,0002 g/ml
- Model:L20-128
- Meetbereik:1,280 - 1,300 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.