Precision density hydrometers, L20
L20-122, 1,220 - 1,240 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalogus # SCNL3112032
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Certificeringen: DIN 12791
Bestelinformatie: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Lengte:430 mm
- Seq:32
- Indeling:0,0002 g/ml
- Model:L20-122
- Meetbereik:1,220 - 1,240 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.