Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-108, 1,080 - 1,100 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalogus # SCNL3112025
Leverancier:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Catalogus # SCNL3112025
Leverancier:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-108, 1,080 - 1,100 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Price
104,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Certificeringen: DIN 12791
Bestelinformatie: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
  • Lengte:
    430 mm
  • Seq:
    25
  • Indeling:
    0,0002 g/ml
  • Model:
    L20-108
  • Meetbereik:
    1,080 - 1,100 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.