Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-082, 0,820 - 0,840 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalog # SCNL3112012
Supplier:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Catalog # SCNL3112012
Supplier:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-082, 0,820 - 0,840 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Price
95,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Surface tension in class M (medium) on request.
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifications
  • Lengte:
    430 mm
  • Seq:
    12
  • Indeling:
    0,0002 g/ml
  • Model:
    L20-082
  • Meetbereik:
    0,820 - 0,840 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.