Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
100 ml, 0,150 ± ml, geel
Catalogus # KAVA632433131030
Leverancier: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Catalogus # KAVA632433131030
Leverancier: Kavalier
Ga naar:
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
Certificeringen: DIN 12690, ISO 648
Specificaties
- Kleurcode:geel
- Capaciteit:100 ml
- Tolerantie:0,150 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.