Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Catalogus # DENE1012231
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Catalogus # DENE1012231
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Price
5,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø onder:
    31,0 mm
  • Ø boven:
    38,0 mm
  • Aant. gaten:
    2
  • Hoogte:
    35,0 mm
  • Seq:
    29