Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Catalogus # DENE1011229
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Catalogus # DENE1011229
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Price
4,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Ø onder:
    29,0 mm
  • Ø boven:
    35,0 mm
  • Boring Ø:
    6,0 mm
  • Aant. gaten:
    1
  • Hoogte:
    30,0 mm
  • Seq:
    23
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.