Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 5,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Catalogus # DENE1011221
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Catalogus # DENE1011221
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 5,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Price
2,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Ø onder:
    21,0 mm
  • Ø boven:
    27,0 mm
  • Boring Ø:
    5,0 mm
  • Aant. gaten:
    1
  • Hoogte:
    30,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.