Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 79,0 mm, 14,5 mm
Catalogus # DENE1011210
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Catalogus # DENE1011210
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 79,0 mm, 14,5 mm
Price
0,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Ø onder:
    79,0 mm
  • Ø boven:
    14,5 mm
  • Boring Ø:
    3,0 mm
  • Aant. gaten:
    1
  • Hoogte:
    20,0 mm
  • Seq:
    39
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.