Orders LinkContactUsLinkComponent
Thread adapters for pumps
Thread adapters for pumps
Adapter set, contains one each of thread adapter Tri-Sure®/50,8 mm BSP, Mauser/50,8 mm BSP, DIN 61 - 50,8 mm BSP and DIN 71 - 50,8 mm BSP
Catalogus # BURK0600-3010
Leverancier:   BURKLE
Thread adapters for pumps
Catalogus # BURK0600-3010
Leverancier:  BURKLE
Thread adapters for pumps
Thread adapters for pumps
Adapter set, contains one each of thread adapter Tri-Sure®/50,8 mm BSP, Mauser/50,8 mm BSP, DIN 61 - 50,8 mm BSP and DIN 71 - 50,8 mm BSP
Price
88,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Adapter set, contains one each of thread adapter Tri-Sure®/50,8 mm BSP, Mauser/50,8 mm BSP, DIN 61 - 50,8 mm BSP and DIN 71 - 50,8 mm BSP
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.