Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring beakers with handle, PP
Measuring beakers with handle, PP
5000 ml, , 235 mm, 190 mm
Catalogus # 215-4359
Leverancier:   LAMAPLAST
Measuring beakers with handle, PP
Catalogus # 215-4359
Leverancier:  LAMAPLAST
Measuring beakers with handle, PP
Measuring beakers with handle, PP
5000 ml, , 235 mm, 190 mm
Price
15,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Resistant to heat up to +121 °C (for 20 min), prolonged use +100 °C
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale and spout.
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    190 mm
  • Capaciteit:
    5000 ml
  • Hoogte:
    235 mm
  • Seq:
    06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.