Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
125 ml, 188 mm, 44 mm
Catalogus # LAMA102
Leverancier:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
Catalogus # LAMA102
Leverancier:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
125 ml, 188 mm, 44 mm
Price
4,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    44 mm
  • Capaciteit:
    125 ml
  • Hoogte:
    188 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.