Dropping bottles, LDPE
1000 ml, 295 mm, 90 mm
Catalogus # LAMA107
Leverancier: LAMAPLAST
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
- With cap and dosing tip
- Suitable for foodstuffs
- Good chemical and temperature resistance
Documents
TDS Drop Bottles, PL 101 - 107.pdf
Technische fiche
Specificaties
- Ø uitw.:90 mm
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:295 mm
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.