Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
25 g
Catalogus # 48770-25G
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Catalogus # 48770-25G
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer: 548-62-9
Ga naar:
Product Details & Documents
Mixture of crystal violet [C.I.No. 42555] and methyl violet [C.I.No. 42535]. Dye employed for preparing Gram stain.
Synoniemen: Methylrosanilide chloride, Basic violet 3, Viocid, N-(4-(Bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanamonium chloride, Violet crystal, Methyl violet 10B, Dimethyl((di(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)ammonium chloride, CI 42555, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride, Hexamethyl violet, Hexamethyl-p-rosaniline chloride, Vianin, Gentian violet
- CAS-nummer:548-62-9
- Formule:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL-nummer:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- Merck index:13,04406
- Smelten Pt:189…194 °C
- Dichtheid:1,19 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Room Temperature
- EINECS:208-953-6
- UN:3077
- ADR:9,III
Documents
Merck The Color of Tissue Diagnostics
Product documentatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance (colour):Green to very dark green
- Appearance (form):Powder
- Thin layer chromatogr.:Corresponds to standard
- Solubility (colour):0.01 g in 10 ml methanol
- Solubility (method):0.01 g in 10 ml methanol
- Loss on drying:≤10%
- Wavelength (1) (UV):580 - 595 nm
- Extinction (1%/1 cm) (1) (UV):≥1300
- Solvent (UV):Water
Specificaties
- VPE:25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.