Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # C0775-25G
Corrosief
Gezondheid
Irriterend
Milieu
Leverancier:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Catalogus # C0775-25G
CAS-nummer:  548-62-9
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  548-62-9
Price
87,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methylrosanilide chloride, Basic violet 3, Viocid, N-(4-(Bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanamonium chloride, Violet crystal, Methyl violet 10B, Dimethyl((di(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)ammonium chloride, CI 42555, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride, Hexamethyl violet, Hexamethyl-p-rosaniline chloride, Vianin, Gentian violet
  • CAS-nummer:548-62-9
  • Formule:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck index:13,04406
  • Smelten Pt:189…194 °C
  • Dichtheid:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:208-953-6
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.