Control units
MIXcontrol 40, met RS232 interface, EU-stekker
Catalogus # TMAG90410_EU
Leverancier: 2MAG
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:MIXcontrol 40, met RS232 interface, EU-stekker
- Seq:12
- Cat. No.:TMAG90410_EU
- Toerentalbereik:100 - 2000 min⁻¹
- Model:MIXcontrol 40
- b×d×h:200×155×48 mm
- Voeding:40 W
- Gewicht:1,9 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.