Control units
MIXcontrol 40, met RS232 interface, CH-stekker
Catalogus # TMAG90410_CH
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:MIXcontrol 40, met RS232 interface, CH-stekker
- Seq:11
- Cat. No.:TMAG90410_CH
- Toerentalbereik:100 - 2000 min⁻¹
- Model:MIXcontrol 40
- b×d×h:200×155×48 mm
- Voeding:40 W
- Gewicht:1,9 kg