Control units
MIXcontrol 20, met RS232 interface, CH-stekker
Catalogus # TMAG90210_CH
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:MIXcontrol 20, met RS232 interface, CH-stekker
- Seq:05
- Cat. No.:TMAG90210_CH
- Toerentalbereik:100 - 1600 min⁻¹
- Model:MIXcontrol 20
- b×d×h:200×155×38 mm
- Voeding:20 W
- Gewicht:1,9 kg