VWR®, pasteurpipetten
Met wattenprop, afgedichte tip, breekbaar, 2 ml, 270 mm
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Natronkalkglas, wegwerpbaar.
- Niet-steriel
- Geautomatiseerd productieproces zorgt voor totale productie-uniformiteit
- Taps toelopende bovenste opening voor het aansluiten van wattenbolletjes
- Buitendiameter bovenlichaam: 7,1 mm, wanddikte: 0,53 mm, straal buiten-Ø: 1,5 mm
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerCentrifugation Solutions from Avantor VWR® for Centrifugation VWR® for Liquid Handling VWR® Glassware Solutions
Product documentatie
CoC VWR Pasteur Pipettes Disposable Non-Sterile CoC VWR® Pasteur Pipettes CoC_VWR_PASTEUR_PIPETTES_DISPOSABLE_NON_STERILE COC_VWRI612-1701_191920 CoC_VWRI612-1701_201020
More
CoC VWR®, Pasteur Pipettes.pdf
Verklaring van overeenstemming
Specificaties
- Capaciteit:2 ml
- Omschrijving:Met wattenprop, afgedichte tip, breekbaar
- Lengte:270 mm
- Seq:011