VWR®, pasteurpipetten
Zonder wattenprop, afgedichte tip, breekbaar, 2 ml, 270 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Natronkalkglas, wegwerpbaar.
- Niet-steriel
- Geautomatiseerd productieproces zorgt voor totale productie-uniformiteit
- Taps toelopende bovenste opening voor het aansluiten van wattenbolletjes
- Buitendiameter bovenlichaam: 7,1 mm, wanddikte: 0,53 mm, straal buiten-Ø: 1,5 mm
Certificates
Search by Lot NumberCentrifugation Solutions from Avantor VWR® for Centrifugation VWR® for Liquid Handling VWR® Glassware Solutions
Specifications
- Capaciteit:2 ml
- Omschrijving:Zonder wattenprop, afgedichte tip, breekbaar
- Lengte:270 mm
- Seq:007
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.