Filling cannulae
Filling cannulae, G 12, 76 mm
Catalogus # MURRM712/05
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Bestelinformatie: Different sizes and gauges are available.
Documents
MURRM714^06_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Meter:G 12
- Omschrijving:Filling cannulae
- Lengte:76 mm
- Seq:006
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.