Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
Catalogus # ZEIS4155101302000
Leverancier:   ZEISS
Toebehoren
Catalogus # ZEIS4155101302000
Leverancier:  ZEISS
Toebehoren
Toebehoren
Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
Price
66,67 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.