Inversiemicroscopen, Primo Vert
Inversiemicroscoop, Binoculair, 4×, 10× φ0, 20× φ1, 40× φ2 (LWD)
Catalog # 630-2151
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
Primo Vert is ontworpen voor hoogonderwijs- en onderzoekslaboratoria in celkweek.
- Automatische aan/uit-functie, universeel of selecteerbaar fasecontrast
- Langdurige optische stabiliteit
- Aantrekkelijk modern ontwerp
De Primovert iLED fluorescentie met single channel green fluorescent protein (GFP) verlichting en de Primovert HDcam met geïntegreerde camera voor draadloze HD-verbinding met een iPad.
: Er zijn twee andere versies beschikbaar, neem contact op met uw lokale Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
- Vergroting:4×, 10× φ0, 20× φ1, 40× φ2 (LWD)
- Omschrijving:Inversiemicroscoop
- Seq:04
- Type:Binoculair
- Contrasttechniek:Helderveld en fasecontrast
- Verlichting:Halogeen – of LED
- Cat. No.:630-2151
- Objectiefrevolver:4 standen
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Oculairs:WF 10×/20 mm
- Condensor:0,3 of 0,4
- Tafel:200×239 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS41551018000002-position filter slider for filters (d = 45 mm)Log in for availability1 * 1 ST - 55,56 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155101305000Mounting frame for Petri dishes (d = 35 mm)Log in for availability1 * 1 ST - 59,58 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155101306000Mounting frame for Petri dishes (d = 54 mm)Log in for availability1 * 1 ST - 59,58 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155101308000Attachable stage enlargement plate, 2×66 mmLog in for availability1 * 1 ST - 121,19 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155101307000Mounting frame for Petri dishes (d = 65 mm)Log in for availability1 * 1 ST - 59,58 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155101813000Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)Log in for availability1 * 1 ST - 14,14 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155001804000Colour filter set blue, green, yellow (d = 45×1,5 mm)Log in for availability1 * 1 ST - 38,38 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155101200001Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulbLog in for availability1 * 1 ST - 127,26 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155101304000Mounting frame for microtiter plates, 96 positionsLog in for availability1 * 1 ST - 161,60 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- ZEIS4155101302000Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)Log in for availability1 * 1 ST - 66,67 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice