Orders LinkContactUsLinkComponent
Biotin reagents, OneQuant™ HOOK™
Biotin reagents, OneQuant™ HOOK™
OneQuant™ HOOK™ Sulfo-NHS-SS-biotin, 1 mg, 1 KIT
Catalogus # 786-699
Leverancier:   G-Biosciences
Biotin reagents, OneQuant™ HOOK™
Catalogus # 786-699
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  
Biotin reagents, OneQuant™ HOOK™
Biotin reagents, OneQuant™ HOOK™
OneQuant™ HOOK™ Sulfo-NHS-SS-biotin, 1 mg, 1 KIT
CAS-nummer:  
Price
241,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
The OneQuant™ format prevents loss of reagent due to repeated weighing as each vial contains only 1 - 2 mg HOOK™ Biotin Reagent.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 KIT
  • Omschrijving:
    OneQuant™ HOOK™ Sulfo-NHS-SS-biotin, 1 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.