Orders LinkContactUsLinkComponent
Biotin kits, Micro HOOK™
Biotin kits, Micro HOOK™
HOOK™-sulfo-NHS-Biotin Kit, 1 KIT
N° de catalogue 786-694
Fournisseur:   G-Biosciences
Biotin kits, Micro HOOK™
N° de catalogue 786-694
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Biotin kits, Micro HOOK™
Biotin kits, Micro HOOK™
HOOK™-sulfo-NHS-Biotin Kit, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
457,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
The micro HOOK™ Biotin kits are designed to label small amounts of proteins, with each kit designed for 8 to 10 labellings of 50 to 250 µg protein/reaction.
  • Micro kit for labelling protein primary amines
  • Optimizer Buffer™ for improved coupling efficiency
  • Gel filtration columns for rapid (<10 minute) purification
  • Labels 50 to 250µg protein/reaction
  • Suitable for 8 to 10 couplings
Kits contain the following Biotin reagents
HOOK™ Sulfo-NHS-Biotin - amine reactive reagent, shortest spacer arm
HOOK™ Sulfo-NHS-LC-Biotin - amine reactive reagent, longer spacer arm
HOOK™ Sulfo-NHS-SS-Biotin - cleavable, amine reactive reagent
HOOK™ NHS-dPEG₄-Biotin - amine reactive pegylated reagent
Spécifications
Spécifications
  • VPE:
    1 KIT
  • Omschrijving:
    HOOK™-sulfo-NHS-Biotin Kit
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.