Orders LinkContactUsLinkComponent
Ledlampen
Ledlampen
LED-module 4500 K ±300 K
Catalog # 630-1320
Supplier:   MOTIC
Ledlampen
Catalog # 630-1320
Supplier:  MOTIC
Ledlampen
Ledlampen
LED-module 4500 K ±300 K
Price
104,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    LED-module 4500 K ±300 K
  • Seq:
    302
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.