Inversiemicroscopen, AE2000
Plan achromatische doelstelling, Ph1 10×/0,25, 4,1 mm
Catalog # 630-1364
Supplier: MOTIC
Jump to:
Product Details & Documents
De AE2000 inversiemicroscopen zijn ontworpen voor celcultuurtoepassingen.
- Automatische uitschakelfunctie na 15 minuten zonder gebruik
- Objectieven conform RoHs, loodvrij
- Robuust ontwerp dat weinig plaats inneemt
Geschikt voor microbiologie en klinische laboratoria, in het bijzonder voor routine-inspecties.
Ordering information: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
Delivery information: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
AE2000 CA_1207_EN
Product Literature
Specifications
- Vergroting:Ph1 10×/0,25
- Omschrijving:Plan achromatische doelstelling
- Seq:206
- Werkafstand:4,1 mm
- Cat. No.:630-1364
- Objectiefrevolver:4 standen
- Condensor:0,30 N.A.
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 630-15030,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensorenLog in for availability1 * 1 ST - 183,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 630-1500Attachable stage with well plate holder, 128×86 mmLog in for availability1 * 1 ST - 814,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice