Orders LinkContactUsLinkComponent
Inversiemicroscopen, AE2000
Inversiemicroscopen, AE2000
Plan achromatische doelstelling, 10×/0,25, 16,8 mm
Catalog # 630-1369
Supplier:   MOTIC
Inversiemicroscopen, AE2000
Catalog # 630-1369
Supplier:  MOTIC
Inversiemicroscopen, AE2000
Inversiemicroscopen, AE2000
Plan achromatische doelstelling, 10×/0,25, 16,8 mm
Price
165,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De AE2000 inversiemicroscopen zijn ontworpen voor celcultuurtoepassingen.
  • Automatische uitschakelfunctie na 15 minuten zonder gebruik
  • Objectieven conform RoHs, loodvrij
  • Robuust ontwerp dat weinig plaats inneemt
Geschikt voor microbiologie en klinische laboratoria, in het bijzonder voor routine-inspecties.
Ordering information: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
Delivery information: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Vergroting:
    10×/0,25
  • Omschrijving:
    Plan achromatische doelstelling
  • Seq:
    202
  • Werkafstand:
    16,8 mm
  • Cat. No.:
    630-1369
  • Objectiefrevolver:
    4 standen
  • Condensor:
    0,30 N.A.
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1385
    Faseschuif, 3 posities
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 168,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1373
    Houder voor petrischalen van 35 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 72,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1383
    Geslepen glazen filter (Ø = 45 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 17,30 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1386
    Neutrale-dichtheidsfilter (Ø = 45 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 50,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1502
    1× C-mount camera-adapter (zonder lens)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 159,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1381
    Fasering Ph1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1379
    Condensor, N.A. 0,30. Werkafstand: 72 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 355,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1380
    Fasering Ph0
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1376
    Auxiliary stages (one pair)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 73,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1387
    Metalen schijf voor objecttafel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 46,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1503
    0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 183,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1374
    Houder voor petrischalen van 54 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 72,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1320
    LED-module 4500 K ±300 K
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 104,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1319
    LED-module, 6000 K ±300 K
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 104,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1378
    Condensor, N.A. 0,40. Werkafstand: 53 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 633,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1500
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 814,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1377
    Glazen schijf voor objecttafel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 21,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.