Inversiemicroscopen, AE2000
Plan achromatische doelstelling, 40×/0,50, 3,0 mm
630-1368
: MOTIC
De AE2000 inversiemicroscopen zijn ontworpen voor celcultuurtoepassingen.
- Automatische uitschakelfunctie na 15 minuten zonder gebruik
- Objectieven conform RoHs, loodvrij
- Robuust ontwerp dat weinig plaats inneemt
Geschikt voor microbiologie en klinische laboratoria, in het bijzonder voor routine-inspecties.
: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Vergroting:40×/0,50
- Omschrijving:Plan achromatische doelstelling
- Seq:204
- Werkafstand:3,0 mm
- Cat. No.:630-1368
- Objectiefrevolver:4 standen
- Condensor:0,30 N.A.
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving