Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
O-rings, Viton, Gas Clean connecting unit
Catalogus # VARICP7983
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalogus # VARICP7983
Leverancier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
O-rings, Viton, Gas Clean connecting unit
Price
9,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    O-rings, Viton, Gas Clean connecting unit
  • Seq:
    32