Pipette tips
Extended length (91 mm), 1 - 200 µl, -, transparant, Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette, Bulk
Catalogus # DELT200026
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Volume:1 - 200 µl
- Seq:06
- Tip stijl:Extended length (91 mm)
- Tip kleur:transparant
- Voor gebruik met:Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette