Buffer Solutions
13,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
- VPE:1 L
- Referentietemperatuur:25 °C
- pH-nauwkeurigheid:±0.01
- pH-waarde:13,00
- Cat. No.:46307.K2
- Uiterlijk:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD03458582