Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
13,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
  46307.AP
Buffer Solutions
  46307.AP
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
13,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
 :  
33,60 €
1 * 500 mL
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0.01
  • pH-waarde:
    13,00
  • Cat. No.:
    46307.AP
  • Uiterlijk:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD03458582