Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, NIST/DIN
pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 10,012, 250 mL
N° de catalogue METT51350058
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, NIST/DIN
N° de catalogue METT51350058
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 10,012, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
32,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
Certifications: NIST traceable.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    NIST/DIN buffer solution
  • pH-waarde:
    10,012
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.