Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 4,01, 250 mL
Catalogus # METT51350004
Leverancier:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Catalogus # METT51350004
Leverancier:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 4,01, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
25,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Technical buffer solution, 250 ml
  • pH-waarde:
    4,01
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.