Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, certified (DKD)
pH buffer solutions, certified (DKD)
DKD certified buffer solution, 9,21, 1× 250 ml, 250 mL
Catalogus # METT51350036
Leverancier:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, certified (DKD)
Catalogus # METT51350036
Leverancier:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, certified (DKD)
DKD certified buffer solution, 9,21, 1× 250 ml, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
27,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
 : The DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibration Service) certified buffers are the ideally suitable products for regulated industries. DKD is accepted by other accreditation bodies within the scope of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    DKD certified buffer solution
  • Info VPE:
    1× 250 ml
  • pH-waarde:
    9,21
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.