pH buffer solutions, certified (DKD)
DKD certified buffer solution, 7,00, 6× 250 ml, 6
Leverancier: Mettler - Toledo
pH buffer solutions, certified (DKD)
Catalogus # METT51350044
Leverancier: Mettler - Toledo
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Certificeringen: The DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibration Service) certified buffers are the ideally suitable products for regulated industries. DKD is accepted by other accreditation bodies within the scope of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:6
- Omschrijving:DKD certified buffer solution
- Info VPE:6× 250 ml
- pH-waarde:7,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.