Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 9,21, kleurloos, 250 ml, 6
Catalogus # METT51350022
Leverancier:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Catalogus # METT51350022
Leverancier:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 9,21, kleurloos, 250 ml, 6
CAS-nummer:  
Price
91,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    6
  • Kleur:
    kleurloos
  • Omschrijving:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Info VPE:
    250 ml
  • pH-waarde:
    9,21
Specificaties