Verzendcontainers
20 ml, 31 mm, 48 mm, blauw
Catalogus # BOET08.313.1001
Leverancier: BOETTGER PAUL
Ga naar:
Product Details & Documents
Uit doorzichtig PP, met PE-schroefdeksel.
- Lekvrije container optimaal als verzendverpakking, ook geschikt voor pathologie. Het 20 ml-model past exact in het 35 ml-model en het 50 ml-model in het 100 ml-model.
Specially rounded base to facilitate removal of small tissue samples.
Specificaties
- Ø uitw.:31 mm
- Capaciteit:20 ml
- Hoogte:48 mm
- Kleur dop:blauw