VWR®, pasteurpipetten
Zonder wattenprop, afgedichte tip, breekbaar, 2 ml, 230 mm
612-3850
Natronkalkglas, wegwerpbaar.
- Niet-steriel
- Geautomatiseerd productieproces zorgt voor totale productie-uniformiteit
- Taps toelopende bovenste opening voor het aansluiten van wattenbolletjes
- Buitendiameter bovenlichaam: 7,1 mm, wanddikte: 0,53 mm, straal buiten-Ø: 1,5 mm
- Capaciteit:2 ml
- Omschrijving:Zonder wattenprop, afgedichte tip, breekbaar
- Lengte:230 mm
- Seq:006