Orders LinkContactUsLinkComponent
QuickTask™ platte moppen
QuickTask™ platte moppen
QuickTask™ platte mopovertrek met zakken, niet-steriel, TASK0300, blauw, 410×150 mm, 410×150 mm, 40 stuks/doos
Catalogus # 141-0977
Leverancier:   CONTEC
QuickTask™ platte moppen
Catalogus # 141-0977
Leverancier:  CONTEC
QuickTask™ platte moppen
QuickTask™ platte moppen
QuickTask™ platte mopovertrek met zakken, niet-steriel, TASK0300, blauw, 410×150 mm, 410×150 mm, 40 stuks/doos
Price
538,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 40 ST
Product Details & Documents
QuickTask™ mopsysteem.
De QuickTask™ productlijn bestaat uit verschillende gebreid polyester, polyester/cellulose, microvezel/schuim en microvezel platte mopkoppen die eenvoudig te bevestigen zijn aan een scharnierend mopkopframe en QuickConnect verwisselbare steel. QuickTask™ mopkopframes zijn beschikbaar in roestvrij staal of duurzaam, autoclaveerbaar polypropyleen.
  • Alle mopkopovertrekken zijn compatibel met een breed gamma chemicaliën en desinfectiemiddelen
  • Ideaal voor het reinigen van vloeren waaronder geperforeerde cleanroomvloeren en roosters
  • TASK0300 is ideaal voor de doeltreffende reiniging van polymeer vloeren
QuickTask™ mopovertrekken:
Polyester gebreide mopovertrekken TASK0200 en TASK0250: Deze budgetvriendelijke mopovertrekken voor eenmalig gebruik zijn de lichtste in het QuickTask™ gamma. Gemaakt van absorberend meerlaags gebreid polyester dat geoptimaliseerd is voor gebruik op gladde oppervlakken en oplossingen gelijkmatig aanbrengt terwijl de verontreiniging verwijderd wordt. Cleanroom gewassen geleverd voor kritischere omgevingen. Ontworpen voor eenmalig gebruik.
Mopovertrek uit microvezellussen TASK0300: De TASK0300™ is de meest absorberende QuickTask™ mopovertrek, het ontwerp met kleine microvezel lussen biedt uitzonderlijke prestaties in het verwijderen van vloeistoffen, vuil, residuen en andere verontreinigingen op de meeste oppervlakken. Microvezelbouw voor een uitzonderlijk absorptievermogen en droogveegprestaties op natte oppervlakken. Kan gewassen en geautoclaveerd worden. Bijzonder doeltreffend op polymeer vloeren.
Mopkoppen uit polyester gebreide lussen TASK0400: De zuiverste en meest duurzame mopkop in zijn gamma, de lussen met gemiddelde lengte passen in bijna elke vorm waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor voegen en kieren. Gewassen en verpakt in een ISO Klasse 4 cleanroom voor een zeer lage deeltjesafgifte. Het gebreid microvezel polyester ontwerp biedt een uitzonderlijk absorptie- en droogvermogen van natte oppervlakken. Het ontwerp met middelgrote lussen zorgt voor eenvoudig contact met onregelmatige oppervlakken. Kan herhaaldelijk gewassen en geautoclaveerd worden.
Mopovertrek uit polyester/cellulose mengsel TASK0500 en TASK0550: De lichtste mopovertrek in het QuickTask™ gamma, TASK0500 en TASK0550 hebben een polyester/cellulose buitenkant over een polyester vezelgevulde kern. Ideaal voor kostenefficiënt eenmalig gebruik. Zeer absorberende mopovertrek is ideaal voor het verwijderen van kleine vuiligheden, residuen en biofilms.
Mopovertrek uit polyester/cellulose mengsel TASK0600 en TASK0650: De unieke microvezel onderkant met schuimkern verzekert uitstekend vloercontact, absorptievermogen en een superieure oppervlaktereiniging. De geribbelde microvezel zorgt voor uitzonderlijke reiniging, aanbreng van oplossingen en droogveegprestaties. TASK0650 is gevalideerd steriel. Duurzaam en zuinig, geschikt voor kritische omgevingen.
QuickTask™ mopkopframes en QuickConnect™ stelen:
Roestvrij staal en autoclaveerbare polypropyleen stelen voor QuickTask™ moppen
"Duurzame en lichte scharnierende frames in roestvrij staal of blauw polypropyleen copolymeer
Glijdt snel en eenvoudig in QuickTask™ mopkopovertrekken. Compatibel met alle meest voorkomende desinfecterende oplossingen en de meeste oplosmiddelen. Mopkopframe 2749 is compatibel met alle Contec QuickConnect™ stelen. Alle QuickTask™ materieel is volledig autoclaveerbaar.
Looped polyester knit mop heads TASK0400: The cleanest and most durable mop head in the range, the medium length loops will conform to almost any shape, making it especially suitable for coving bases and wall/floor joints. Laundered and packed in an ISO Class 4 Cleanroom for a very low level of particulates. Knitted tube microfiber polyester construction provides exceptional sorbency and drying of wet surfaces. Medium-loop design allows easy contact with irregular surfaces. Can be repeatedly laundered and autoclaved.
Specificaties
  • Kleur:
    blauw
  • Omschrijving:
    QuickTask™ platte mopovertrek met zakken, niet-steriel, TASK0300
  • Afmetingen:
    410×150 mm
  • l×b:
    410×150 mm
  • Seq:
    03
  • Verpakt:
    40 stuks/doos