Orders LinkContactUsLinkComponent
Test fluids for viscometers
Test fluids for viscometers
E33*, ~33, 500 mL
Catalogus # HAAK082-5412
Leverancier:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Catalogus # HAAK082-5412
Leverancier:  HAAKE
CAS-nummer:  
Test fluids for viscometers
E33*, ~33, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
438,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Attention: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Type:
    E33*
  • Viscositeit:
    ~33
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.