Filter trechters, MicroFunnel™
Product Details & Documents
Ideaal voor het concentreren van organismen in vloeibare stalen. Vlakke, gladde oppervlakken zorgen voor het eenvoudig uitwassen van organismen of deeltjes. Verzameling van organismen of deeltjes op een vlak oppervlak is ideaal voor elektronenmicroscopie (SEM) of lichtmicroscopie (LM) technieken. Klaar voor gebruik, wegwerpbaar ontwerp met Ø 47 mm filtratiemembraanmodule die kruisbesmetting van stalen voorkomen.
Membraan:
Polycarbonaat met PVP (polyvinylpyrrolidone) wetting agent
Filtratiegebied: 13,46 cm²
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm met cover; 300 ml: 88×91 mm met cover
Packaging: Individueel steriel verpakt.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberMembrane Filter Funnels, MicroFunnel™, PALL Laboratory
Application Notes
Specifications
- Membraan:Polycarbonaat
- Poriëngrootte:0,4 µm
- Capaciteit:300 ml
- Omschrijving:MicroFunnel™
- Materiaal:PP