Filter trechters, MicroFunnel™
Product Details & Documents
Ideaal voor het concentreren van organismen in vloeibare stalen. Vlakke, gladde oppervlakken zorgen voor het eenvoudig uitwassen van organismen of deeltjes. Verzameling van organismen of deeltjes op een vlak oppervlak is ideaal voor elektronenmicroscopie (SEM) of lichtmicroscopie (LM) technieken. Klaar voor gebruik, wegwerpbaar ontwerp met Ø 47 mm filtratiemembraanmodule die kruisbesmetting van stalen voorkomen.
Membraan:
Polycarbonaat met PVP (polyvinylpyrrolidone) wetting agent
Filtratiegebied: 13,46 cm²
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm met cover; 300 ml: 88×91 mm met cover
Verpakking: Individueel steriel verpakt.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerMembrane Filter Funnels, MicroFunnel™, PALL Laboratory
Application Notes
Pall Laboratory Microbiology QC Products Pall Laboratory Microbology Filtration
Product documentatie
Specificaties
- Membraan:Polycarbonaat
- Poriëngrootte:0,4 µm
- Capaciteit:100 ml
- Omschrijving:MicroFunnel™
- Materiaal:PP
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.