Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
210 mm
Catalogus # JUCHVL04014
Spoon spatulas
Catalogus # JUCHVL04014
Spoon spatulas
210 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double ended spoon spatulas made from stainless steel.
  • One broad spatula end, one spoon end
Specificaties
  • Lengte:
    210 mm
  • Seq:
    03