Laboratory jacks
200×230 mm, 60 kg, 7 kg, 70 - 260 mm, blauw
Catalogus # JUCHVL02291/3
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Aluminium alloy, with epoxy resin coating. These manually operated lifting stages provide high stablity.
- Special epoxy resin coating ensures that the surfaces are extremely resistant to chemical attack and to other environmental factors
- Strict quality controls, as required by DIN EN ISO 9001:2000, ensure a constant product quality
- Made in Germany
Specificaties
- Max. statische belasting:60 kg
- Plaatgrootte:200×230 mm
- Werkhoogte:70 - 260 mm
- Kleur:blauw
- Max. dynamische belastbaarheid:7 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.