Adapters, sperical joints
Socket S 51 met stalen schroefdraad M 48×1,5, buitendiameter 36×2,4 mm, binnendiameter 31,2 mm,
Catalogus # JUCH20457.51
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
For reaction vessels, 316 stainless steel, thread length 14 mm.
Specificaties
- Type:Socket S 51 met stalen schroefdraad M 48×1,5, buitendiameter 36×2,4 mm, binnendiameter 31,2 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.