Adapters, sperical joints
Socket S 35 met stalen schroefdraad M 33×1,5, buitendiameter 30×2,4 mm, binnendiameter 25,2 mm,
Catalogus # JUCH20457.35
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
For reaction vessels, 316 stainless steel, thread length 14 mm.
Specificaties
- Type:Socket S 35 met stalen schroefdraad M 33×1,5, buitendiameter 30×2,4 mm, binnendiameter 25,2 mm